Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human I-309 / CCL1 / TCA-3 Protein
Artikelnummer. 15933138
Click to view available options
Menge:
10 μg
100 μg
2 μg
250 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
2 Mikrogramm
250 Mikrogramm
Artikelnummer. 15933138
Marke: enQuireBio™ QP10223ec2ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Human I-309 / CCL1 / TCA-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002972.1
Gen-ID (Entrez) 6346
Name I-309 / CCL1 / TCA-3 Protein
Menge 2 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Gensymbol CCL1
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Biologische Aktivität The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human T-lymphocytes is in a concentration range of 10-100 ng/ml.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung Untagged
Sequenz SKSMQVPFSR CCFSFAEQEI PLRAILCYRN TSSICSNEGL IFKLKRGKEA CALDTVGWVQ RHRKMLRHCP SKRK
Puffer 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.