missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human I-309 / CCL1 / TCA-3 Protein
Click to view available options
Menge:
10 μg
100 μg
2 μg
250 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
2 Mikrogramm
250 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_002972.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 6346 |
| Name | I-309 / CCL1 / TCA-3 Protein |
| Menge | 2 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
| Gensymbol | CCL1 |
| Proteinlänge | Partial (see sequence information for more details). |
| Biologische Aktivität | The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human T-lymphocytes is in a concentration range of 10-100 ng/ml. |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur