Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IDH3G, mitochondrial Protein
Artikelnummer. p-7152889
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16081460 10 μg 10 Mikrogramm
16021470 50 μg 50 Mikrogramm
16071460 100 μg 100 Mikrogramm
16001470 200 μg 200 Mikrogramm
16011470 500 μg 500 Mikrogramm
16091460 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16081460
Marke: enQuireBio™ QP6194ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IDH3G, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_004126.1
Gen-ID (Entrez) 3421
Name IDH3G, mitochondrial Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol IDH3G
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz FSEQTIPPSA KYGGRHTVTM IPGDGIGPEL MLHVKSVFRH ACVPVDFEEV HVSSNADEED IRNAIMAIRR NRVALKGNIE TNHNLPPSHK SRNNILRTSL DLYANVIHCK SLPGVVTRHK DIDILIVREN TEGEYSSLEH ESVAGVVESL KIITKAKSLR IAEYAFKLAQ ESGRKKVTAV HKANIMKLGD GLFLQCCREV AARYPQITFE NMIVDNTTMQ LVSRPQQFDV MVMPNLYGNI VNNVCAGLVG GPGLVAGANY GHVYAVFETA TRNTGKSIAN KNIANPTATL LASCMMLDHL KLHSYATSIR KAVLASMDNE NMHTPDIGGQ GTTSEAIQDV IRHIRVINGR AVEA
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.