Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IDH3G, mitochondrial Protein
Artikelnummer. 16071460
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16071460
Marke: enQuireBio™ QP6194ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IDH3G, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_004126.1
Gen-ID (Entrez) 3421
Name IDH3G, mitochondrial Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol IDH3G
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz FSEQTIPPSA KYGGRHTVTM IPGDGIGPEL MLHVKSVFRH ACVPVDFEEV HVSSNADEED IRNAIMAIRR NRVALKGNIE TNHNLPPSHK SRNNILRTSL DLYANVIHCK SLPGVVTRHK DIDILIVREN TEGEYSSLEH ESVAGVVESL KIITKAKSLR IAEYAFKLAQ ESGRKKVTAV HKANIMKLGD GLFLQCCREV AARYPQITFE NMIVDNTTMQ LVSRPQQFDV MVMPNLYGNI VNNVCAGLVG GPGLVAGANY GHVYAVFETA TRNTGKSIAN KNIANPTATL LASCMMLDHL KLHSYATSIR KAVLASMDNE NMHTPDIGGQ GTTSEAIQDV IRHIRVINGR AVEA
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.