Learn More
BD Recombinant Human IFN-γ
Artikelnummer. 15867808
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μg
50 μg
Konzentration:
250 μg/ml
500μg/mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge Konzentration unitSize
15867808 25 μg 250 μg/ml 1 Stück
15877808 50 μg 500μg/mL 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15867808
Marke: BD 554616
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Pure by SDS-PAGE, and an absorbance assay based on the Beers-Lambert law
Frozen liquid comprised of 0.22μm sterile-filtered aqueous buffered solution and containing 2.5mg/ml biotechnology grade, low endotoxin bovine serum albumin, with no azide
  • Reactivity: Human
  • Storage Buffer: Frozen aqueous buffered solution containing BSA
  • Biological Activity: Activity range is measured in an anti-viral bioassay using A549 indicator cells
  • Specific Activity: 0.1 - 2.0 x 108 Units/mg
  • ED50: 0.05 to 1.0 ng/ml
  • Observed dose response relationship: 16X
Bioassay, enzyme-linked immunosorbent assay standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 250 μg/ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioassay, ELISA Standard
Zusammensetzung Frozen aqueous Buffered solution containing BSA
Molekulargewicht 14 to 18
Name Human IFN-gamma Recombinant Protein
Reinigungsverfahren SDS-PAGE
Menge 25 μg
Lagerungsbedingungen -80°C
Kreuzreaktivität Human
Rekombinant Recombinant
Form Solution