missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human IFN-alpha B2/IFNA8 Protein

Artikelnummer. 18769006
Click to view available options
Menge:
10 μg
50 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18769006

Marke: R&D Systems™ 11018IF010

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Measured in anti-viral assays using HeLa human cervical epithelial carcinoma cells infected with encephalomyocarditis (EMC) virus. Meager, A. (1987) in Lymphokines and Interferons, a Practical Approach. Clemens, M.J. et al. (eds): IRL Press. 129. The ED50 for this effect is 1.20-12.0 pg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P32881.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Gen-ID (Entrez) 3445
Molekulargewicht MolecularWeight-observed: 23-27 kDa, under reducing conditions.; MolecularWeight-theroretical: 19 kDa
Menge 10 μg
Quelle Human embryonic kidney cell, HEK293-derived IFN-alpha B2/IFNA8 protein Cys24-Glu189
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin-Konzentration <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Gen-Alias IFNA8, IFNalpha B2, IFN-alpha B2, IFN-alpha-8, IFN-alphaB, interferon alpha type 201, interferon alpha-8, interferon alpha-B', Interferon alpha-B, Interferon alpha-B2, interferon, alpha 8, LeIF B
Konjugat Unconjugated
Rekonstitution Reconstitute at 100 μg/mL in PBS.
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protein IFN-alpha B2/IFN-alpha 8
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt