Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFNA14 / Interferon alpha-14 Protein
Artikelnummer. 16071510
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16071510
Marke: enQuireBio™ QP6200ec1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IFNA14 / Interferon alpha-14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002163.2
Gen-ID (Entrez) 3448
Name IFNA14 / Interferon alpha-14 Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol IFNA14
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz CNLSQTHSLN NRRTLMLMAQ MRRISPFSCL KDRHDFEFPQ EEFDGNQFQK AQAISVLHEM MQQTFNLFST KNSSAAWDET LLEKFYIELF QQMNDLEACV IQEVGVEETP LMNEDSILAV KKYFQRITLY LMEKKYSPCA WEVVRAEIMR SLSFSTNLQK RLRRKD
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.