missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human IFNB1 / IFN-beta / Interferon beta Protein

Artikelnummer. p-7148213
Click to view available options
Menge:
100 μg
2 μg
250 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
2 Mikrogramm
250 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15983758

Marke: enQuireBio™ QP10408ec2ug

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Human IFNB1 / IFN-beta / Interferon beta, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_002167.1
Gen-ID (Entrez) 3456
Name IFNB1 / IFN-beta / Interferon beta Protein
Menge 2 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Gensymbol IFNB1
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Biologische Aktivität The specific activity determined by an anti-viral assay is no less than 3.0 M 107 IU/mg.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung Untagged
Sequenz MSYNLLGFLQ RSSNFQCQKL LWQLNGRLEY CLKDRMNFDI PEEIKQLQQF QKEDAALTIY EMLQNIFAIF RQDSSSTGWN ETIVENLLAN VYHQINHLKT VLEEKLEKED FTRGKLMSSL HLKRYYGRIL HYLKAKEYSH CAWTIVRVEI LRNFYFINRL TGYLRN
Puffer 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, containing 2 % HSA and 3 % mannitol, lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt