missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human IGF-I/IGF-1 Protein

Artikelnummer. 18078083 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
100 μg
500 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18078083

Marke: Novus Biologicals™ NBP235000500UG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

IGF1 Protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a cell proliferation assay using serum free human MCF-7 cells is less than 2 ng/mL, corresponding to a specific activity of > 5.0 x 10^5 IU/mg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P05019, P05019, P05019
Konzentration LYOPH
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity, SDS-PAGE
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in PBS, pH 7.0.
Gen-ID (Entrez) 3479
Molekulargewicht M.W. Theoretical: 7.6 kDa
Menge 500 μg
Lagerungsbedingungen Store at -20 to -70C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8C for 1 month and at -20 to -70C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Endotoxin-Konzentration Less than 0.01 EU/μg of IGF-I/IGF-1 as determined by LAL method.
Gen-Alias IBP1, IGF1A, IGFI, IGF-I, IGF-IA, IGF-IB, insulin-like growth factor 1, insulin-like growth factor 1 (somatomedin C), insulin-like growth factor I, insulin-like growth factor IA, insulin-like growth factor IB, Mechano growth factor, MGF, somatomedin-C
Gensymbol IGF1
Rekonstitution Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20C.
Forschungskategorie Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication
Reinheits- oder Qualitätsgrad > 97 % pure by SDS-PAGE and HPLC
Protein IGF-I/IGF-1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt