missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human IL-1 beta/IL-1F2 Protein

Artikelnummer. 18167590
Click to view available options
Menge:
10 μg
100 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18167590

Marke: R&D Systems™ 201LB010

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

Measured in a cell proliferation assay using D10.G4.1 mouse helper T cells. Symons, J.A. et al. (1987) in Lymphokines and Interferons, a Practical Approach. Clemens, M.J. et al. (eds): IRL Press. 272. The ED50 for this effect is <12 pg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_000567
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. *1 mg pack size (01M) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein.
Gen-ID (Entrez) 3553
Molekulargewicht 17 kDa
Menge 10 μg
Quelle <EM>E. coli</EM>-derived human IL-1 beta/IL-1F2 protein Ala117-Ser269
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. The 1 mg pack size (01M) can be stored for 1 month at 2 to 8 °C under sterile conditions after opening.
Kennzeichnung RUO
Endotoxin-Konzentration <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Gen-Alias catabolin, IL-1, IL1 beta, IL-1 beta, IL1B, IL-1B, IL1-BETA, IL-1F2, IL1F2IL-1 beta, interleukin 1, beta, interleukin-1 beta, preinterleukin 1 beta, pro-interleukin-1-beta
Gensymbol IL1B
Konjugat Unconjugated
Kreuzreaktivität IL-1 beta/IL-1F2
Spezies Human
Rekonstitution Reconstitute at 25 μg/mL in sterile PBS containing at least 0.1% human or bovine serum albumin.
Reinheits- oder Qualitätsgrad >97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt