Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-1 beta/IL-1F2 Protein
Artikelnummer. 18157220
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μg
5 μg
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit Trehalose. Packungsgröße mit 1 mg (01M) wird als 0,2 μm gefilterte Lösung in PBS geliefert. Einzelheiten finden Sie im Analysezertifikat.
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
5 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge Zusammensetzung unitSize
18157220 5 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit Trehalose. Packungsgröße mit 1 mg (01M) wird als 0,2 μm gefilterte Lösung in PBS geliefert. Einzelheiten finden Sie im Analysezertifikat. 5 Mikrogramm
18344777 25 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 25 Mikrogramm
18167420 5 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 5 Mikrogramm
18317457 25 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit Trehalose. Packungsgröße mit 1 mg (01M) wird als 0,2 μm gefilterte Lösung in PBS geliefert. Einzelheiten finden Sie im Analysezertifikat. 25 Mikrogramm
4 options
Artikelnummer. 18157220
Marke: R&D Systems™ 201LB005/CF
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Measured in a cell proliferation assay using D10.G4.1 mouse helper T cells. Symons, J.A. et al. (1987) in Lymphokines and Interferons, a Practical Approach. Clemens, M.J. et al. (eds): IRL Press. 272. The ED50 for this effect is <12 pg/mL. The specific activity of recombinant human IL-1 beta is approximately 1.4 x 105 IU/μg, which is calibrated against recombinant human IL-1 beta WHO International Standard (NIBSC code: 86/680). Specific activity is for reference purposes only and is not routinely tested.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit Trehalose. Packungsgröße mit 1 mg (01M) wird als 0,2 μm gefilterte Lösung in PBS geliefert. Einzelheiten finden Sie im Analysezertifikat.
Gen-ID (Entrez) 3553
Molekulargewicht 17 kDa
Name IL-1 beta/IL-1F2
Menge 5 μg
Quelle E. coli-derived human IL-1 beta/IL-1F2 protein Ala117-Ser269
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. The 1 mg pack size (01M) can be stored for 1 month at 2 to 8 °C under sterile conditions after opening.
Gen-Alias catabolin, IL-1, IL1 beta, IL-1 beta, IL1B, IL-1B, IL1-BETA, IL-1F2, IL1F2IL-1 beta, interleukin 1, beta, interleukin-1 beta, preinterleukin 1 beta, pro-interleukin-1-beta
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Rekonstitution Reconstitute at 50-200 μg/mL in sterile PBS.
Puffer Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Reinheits- oder Qualitätsgrad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.