missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human IL-1 RAcP/IL-1R3 ST2/IL-33R Fc Protein

Artikelnummer. 18739266
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18739266 50 μg 50 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18739266

Marke: R&D Systems™ 11268CP050

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Measured by its binding ability in a functional ELISA. When Recombinant Human IL-1 RAcP/IL-1 R3 ST2/IL-33R Fc Chimera (Catalog # 11268-CP) is immobilized at 1 μg/mL (100 μL/well), Recombinant Human IL-33 (Catalog # 3625-IL ) binds with an ED50 of 2.50-25.0 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Q9NPH3.2 & Q01638.4
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Molekulargewicht M.W. Observed: 130-144 kDa, under reducing conditons., M.W. Theoretical: 102 kDa
Menge 50 μg
Quelle Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human IL-1 RAcP/IL-1 R3 protein Human IL-1 RAcP/IL-1 R3 (Ser21-Glu359) (N-terminus) Accession # Q9NPH3.2 Human ST2/IL-33R (Lys19-Ser328) (N-terminus) Accession # Q01638.4 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus)
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin-Konzentration <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Konjugat Unconjugated
Rekonstitution Reconstitute at 500 μg/mL in PBS.
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.