Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-1 RI Protein
Artikelnummer. 18395587
Change view
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Zusammensetzung unitSize
18395587 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 100 Mikrogramm
18354797 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS. 100 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18395587
Marke: R&D Systems™ 2691R100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human IL-1 RI Protein is derived from NS0. The Recombinant Human IL-1 RI Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Gen-ID (Entrez) 3554
Molekulargewicht 36 kDa
Name IL-1 RI
Menge 100 μg
Quelle Mouse myeloma cell line,NS0-derived human IL-1 RI protein Asp21-Thr332
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad >97%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.