Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-12 Protein
Click to view available options
Menge:
25 μg
5 μg
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
5 Mikrogramm
Beschreibung
Measured in a cell proliferation assay using PHA-stimulated human T lymphoblasts. Symons, J.A. et al. (1987) in Lymphokines and Interferons, a Practical Approach. Clemens, M.J. et al. (eds): IRL Press. 272. The ED50 for this effect is 0.01-0.05 ng/mL.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS. |
| Gen-ID (Entrez) | 3592 |
| Molekulargewicht | 34.7 kDa (p40) & 22.5 kDa (p35) |
| Name | IL-12 |
| Menge | 5 μg |
| Quelle | Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived human IL-12 protein, (N-terminus) Human IL-12 p40 (Ile23-Ser328) Accession &Num; P29460 Human IL-12 p35 (Arg23-Ser219) Accession &Num; P29459 (C-terminus) |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Strukturform | Disulfide-linked heterodimer |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Mehr anzeigen |