missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-13 R alpha 2 Fc Chimera (CHO)
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Beschreibung
The Recombinant Human IL-13 R alpha 2 Fc Chimera (CHO) is derived from CHO. The Recombinant Human IL-13 R alpha 2 Fc Chimera (CHO) has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. |
| Gen-ID (Entrez) | 3598 |
| Molekulargewicht | 64 kDa (monomer) |
| Name | IL-13R alpha 2 |
| Menge | 100 μg |
| Quelle | Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived human IL-13 R alpha 2 protein, (N-terminus) Human IL-13 R alpha 2 (Met1-Leu342) Accession &Num; NP_000631 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus) |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Strukturform | Disulfide-linked homodimer |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur