Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-15 GMP Protein, CF
Artikelnummer. 30306093
Change view
Click to view available options
:
1 mg
Artikelnummer.
30306093 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30306093
Marke: R&D Systems™ BT015GMP01M/LQ
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Recombinant Protein
Measured in a cell proliferation assay using MO7e human megakaryocytic leukemic cells. The ED50 for this effect is 0.300-2.60 ng/mL. The specific activity of recombinant human IL-15 is >2.00 x 108 units/mg, which is calibrated against the human IL-15 reference standard (NIBSC code: 95/554).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P40933.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Gen-ID (Entrez) 3600
Molekulargewicht M.W.-theoretical: 13 kDa, M.W.-observed: 9 kDa, under reducing conditions.
Quelle E. coli-derived human IL-15 protein Asn49-Ser162 Produced using non-animal reagents in an animal-free laboratory.
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. A minimum of 6 months when stored at ≤ -65 °C as supplied. Refer to lot specific COA for the Use by Date. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after opening. 3 months, ≤ -20 °C under sterile conditions after opening.
Endotoxin-Konzentration <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Gen-Alias IL15, IL-15MGC9721, interleukin 15, interleukin-15
Konjugat Unconjugated
Reinheits- oder Qualitätsgrad 1 mg
Protein IL-15