missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human IL-2 (Mammalian-expressed) Protein

Artikelnummer. 18705576
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
250 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
250 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18705576

Marke: R&D Systems™ 10453IL250

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Carrier Free Recombinant Protein

Measured in a cell proliferation assay using CTLL-2 mouse cytotoxic T cells. Gearing, A.J.H. and C.B. Bird (1987) in Lymphokines and Interferons, A Practical Approach. Clemens, M.J. et al. (eds): IRL Press. 295. The ED50 for this effect is 0.05-0.3 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P60568.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA.
Gen-ID (Entrez) 3558
Molekulargewicht M.W.-observed: 14-18 kDa, under reducing conditions, M.W.-theoretical: 15 kDa
Menge 250 μg
Quelle Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human IL-2 protein Ala21-Thr153
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin-Konzentration <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Gen-Alias aldesleukin, IL2, IL-2 lymphokine, interleukin 2, interleukin-2, involved in regulation of T-cell clonal expansion, T cell growth factor, T-cell growth factor, TCGF
Konjugat Unconjugated
Rekonstitution Reconstitute at 100-500 μg/mL in sterile 100 mM Acetic Acid
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protein IL-2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt