Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-21 Protein, CF
Artikelnummer. 30279899
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
250 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
250 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30279899 100 μg 100 Mikrogramm
30279925 250 μg 250 Mikrogramm
30279923 500 μg 500 Mikrogramm
30279919 1 mg 1 Milligramm
30279882 50 μg 50 Mikrogramm
30279908 10 μg 10 Mikrogramm
6 options
Artikelnummer. 30279899
Marke: R&D Systems™ BT021100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Protein
Measured in a cell proliferation assay using B9 mouse hybridoma cells. The ED50 for this effect is 5.00-50.0 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Q9HBE4.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. See Certificate of Analysis for details.
Gen-ID (Entrez) 59067
Molekulargewicht M.W.-theoretical: 15 kDa, M.W.-observed: 15-17 kDa, under reducing conditions.
Menge 100 μg
Quelle E. coli-derived human IL-21 protein Gln32-Ser162 with a N-terminal Met
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin-Konzentration <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Gen-Alias CVID11, IL21, IL-21Za11interleukin-21, interleukin 21, interleukin-21 isoform, Za11
Konjugat Unconjugated
Rekonstitution Reconstitute the 10 μg size at 100 μg/mL in PBS. Reconstitute all other sizes at 500 μg/mL in PBS.
Protein IL-21