Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-21 Protein, CF
Artikelnummer. 30279882
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
250 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
250 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30279882 50 μg 50 Mikrogramm
30279899 100 μg 100 Mikrogramm
30279925 250 μg 250 Mikrogramm
30279923 500 μg 500 Mikrogramm
30279919 1 mg 1 Milligramm
30279908 10 μg 10 Mikrogramm
6 options
Artikelnummer. 30279882
Marke: R&D Systems™ BT021050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Protein
Measured in a cell proliferation assay using B9 mouse hybridoma cells. The ED50 for this effect is 5.00-50.0 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Q9HBE4.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. See Certificate of Analysis for details.
Gen-ID (Entrez) 59067
Molekulargewicht M.W.-theoretical: 15 kDa, M.W.-observed: 15-17 kDa, under reducing conditions.
Menge 50 μg
Quelle E. coli-derived human IL-21 protein Gln32-Ser162 with a N-terminal Met
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin-Konzentration <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Gen-Alias CVID11, IL21, IL-21Za11interleukin-21, interleukin 21, interleukin-21 isoform, Za11
Konjugat Unconjugated
Rekonstitution Reconstitute the 10 μg size at 100 μg/mL in PBS. Reconstitute all other sizes at 500 μg/mL in PBS.
Protein IL-21