Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-26/AK155 Dimer Protein
Artikelnummer. 18789156
Ansicht ändern
Click to view available options
Zusammensetzung:
Geliefert als 0,2 μm gefilterte Lösung in NaH 2 PO 4 NaCl und Glycerol mit BSA als Trägerprotein
Geliefert als 0,2 μm gefilterte Lösung in NaH 2 PO 4 NaCl und Glycerol.
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zusammensetzung Packungsgröße
18789156 Geliefert als 0,2 μm gefilterte Lösung in NaH 2 PO 4 NaCl und Glycerol. 10 Mikrogramm
18118070 Geliefert als 0,2 μm gefilterte Lösung in NaH 2 PO 4 NaCl und Glycerol mit BSA als Trägerprotein 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18789156 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 1870IL010/CF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    638.00 €
    602.70 € / 10 Mikrogramm
    Sparen 35.30 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human IL-26/AK155 Dimer Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human IL-26/AK155 Dimer Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Geliefert als 0,2 μm gefilterte Lösung in NaH 2 PO 4 NaCl und Glycerol.
Gen-ID (Entrez) 55801
Molekulargewicht 17.7 kDa (monomer)
Name IL-26/AK155 Dimer
Menge 10 μg
Quelle E. coli-derived human IL-26/AK155 protein Lys22-Gln171,with an N-terminal Met
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after opening.
Strukturform Disulfide-linked homodimer and a small amount of monomer (no more than 10%)
Endotoxin-Konzentration <0.1 EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Produktlinie R&D Systems
Reinheits- oder Qualitätsgrad 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.