Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-3 Protein
Artikelnummer. 18186270
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
250 μg
50 μg
500 μg
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 um gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
250 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge Zusammensetzung unitSize
18186270 50 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 50 Mikrogramm
18381338 10 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 10 Mikrogramm
18747456 1 mg Lyophilisiert aus einer 0,2 um gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 1 Milligramm
18718146 100 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 um gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 100 Mikrogramm
18737646 250 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 um gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 250 Mikrogramm
18756906 500 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 um gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 500 Mikrogramm
6 options
Artikelnummer. 18186270
Marke: R&D Systems™ 203IL050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Measured in a cell proliferation assay using TF-1 human erythroleukemic cells. Kitamura, T. et al. (1989) J. Cell Physiol. 140:323. The ED50 for this effect is 0.02-0.1 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer AAC08706
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Gen-ID (Entrez) 3562
Molekulargewicht 15 kDa
Name IL-3
Menge 50 μg
Quelle E. coli-derived human IL-3 protein Ala20-Phe152,with and without an N-terminal Met
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Gen-Alias Hematopoietic growth factor, IL3, IL-3MGC79398, interleukin 3 (colony-stimulating factor, multiple), interleukin-3, Mast cell growth factor, mast-cell growth factor, MCGF, MCGFMGC79399, MULTI-CSF, multilineage-colony-stimulating factor, Multipotential colony-stimulating factor, P-cell stimulating factor, P-cell-stimulating factor
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.