Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-5 Protein
Click to view available options
Menge:
25 μg
5 μg
Zusammensetzung:
Geliefert als 0,2 μm gefilterte Lösung in PBS.
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
5 Mikrogramm
Beschreibung
The Recombinant Human IL-5 Protein is derived from Sf 21 (stably transfected). The Recombinant Human IL-5 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Geliefert als 0,2 μm gefilterte Lösung in PBS. |
| Gen-ID (Entrez) | 3567 |
| Molekulargewicht | 13.1 kDa (monomer) |
| Name | IL-5 |
| Menge | 25 μg |
| Quelle | Spodoptera frugiperda,Sf 21 (stably transfected)-derived human IL-5 protein Ile20-Ser134 |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after opening. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after opening. |
| Strukturform | Disulfide-linked homodimer |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Mehr anzeigen |