missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human IL-6/IL-6R alpha Protein Chimera

Artikelnummer. 18156160
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18156160 25 μg 25 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18156160

Marke: R&D Systems™ 8954SR025/CF

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.

The Recombinant Human IL-6/IL-6R alpha Protein Chimera is derived from HEK293. The Recombinant Human IL-6/IL-6R alpha Protein Chimera has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Gen-ID (Entrez) 3570
Molekulargewicht Observed M.W.: 78 - 93kDa, reducing conditions, Theoretical M.W.: 59kDa
Name IL-6R alpha
Menge 25 μg
Quelle Human embryonic kidney cell,HEK293-derived human IL-6/IL-6R alpha Complex protein, (N-terminus) Human IL-6R alpha (Leu20-Asp358) Accession &Num; P08887 GGGSGGGSGGGS Human IL-6 Val30-Met212 Accession &Num; P05231 (C-terminus)
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin-Konzentration <0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Gen-Alias BSF-2, CD126, gp80, IL6, IL-6 R alpha, IL6Q, IL6R, IL6R alpha, IL-6R-1, IL6RA, IL-6RA, IL6RQ, interleukin 6 receptor, MGI-2A
Gebräuchliche Bezeichnung IL-6 R alpha
Gensymbol IL6
Biologische Aktivität Measured by its ability to inhibit M1 mouse myeloid leukemia cell proliferation. The ED50 for this effect is typically 2.5-12.5ng/mL.
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Expressionssystem Human embryonic kidney cell, HEK293-derived Human IL-6 R alpha (Leu20-Asp358) Accession # P08887, N-terminus; GGGSGGGSGGGS; Human IL-6 Val30-Met212 Accession # P05231, C-terminus
Reinheits- oder Qualitätsgrad >90%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining
Protein IL-6/IL-6 R alpha Complex
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.