Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human IL-6 Protein
Artikelnummer. 18472542 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
5 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
5 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18472542 1 mg 1 Milligramm
18472522 100 μg 100 Mikrogramm
18481742 500 μg 500 Mikrogramm
18462702 5 μg 5 Mikrogramm
4 options
Artikelnummer. 18472542
Marke: Novus Biologicals™ NBP2349011mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Recombinant Protein
Assay #1:
  • Fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a cell proliferation assay using IL-6-dependent murine 7TD1 cells is less than 0.1 ng/mL, corresponding to a specific activity of >1.0 x 107 IU/mg.
Assay #2:
  • Fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a cell proliferation assay using IL-6-dependent murine T1165 cells is less than 0.8 ng/mL, corresponding to a specific activity of >1.25 x 106 IU/mg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P05231, P05231, P05231
Konzentration LYOPH
Zur Verwendung mit (Anwendung) PAGE, Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
Gen-ID (Entrez) 3569
Molekulargewicht 20.8 kDa
Menge 1 mg
Lagerungsbedingungen Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Endotoxin-Konzentration Less than 1.0 EU/ug of IL-6 as determined by LAL method.
Gen-Alias B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6
Gensymbol IL6
Rekonstitution Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C.
Forschungskategorie Adaptive Immunity, Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Neuroscience
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95% by SDS-PAGE and HPLC
Protein IL-6