Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-7 Protein
Click to view available options
Menge:
200 μg
25 μg
5 μg
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Packungsgröße:
200 Mikrogramm
25 Mikrogramm
5 Mikrogramm
Beschreibung
Measured in a cell proliferation assay using PHA-activated human peripheral blood lymphocytes (PBL). Yokota, T. et al. (1986) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 83:5894. The ED50 for this effect is 0.1-0.5 ng/mL.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein |
| Gen-ID (Entrez) | 3574 |
| Molekulargewicht | 17 kDa |
| Name | IL-7 |
| Menge | 25 μg |
| Quelle | E. coli-derived human IL-7 protein Asp26-His177,with an N-terminal Met |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Endotoxin-Konzentration | <0.01 EU per 1μg of the protein by the LAL method. |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Mehr anzeigen |