Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-8/CXCL8 (Mucin Stalk Chimera) Protein
Artikelnummer. 18338737
Change view
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zusammensetzung unitSize
18338737 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 25 Mikrogramm
18344797 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS. 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18338737 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 968IL025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human IL-8/CXCL8 (Mucin Stalk Chimera) Protein is derived from NS0. The Recombinant Human IL-8/CXCL8 (Mucin Stalk Chimera) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Gen-ID (Entrez) 3576
Molekulargewicht 34.8 kDa
Name CXCL8/IL-8 Mucin Stalk Chimera
Menge 25 μg
Quelle Mouse myeloma cell line,NS0-derived human IL-8/CXCL8 protein, (N-terminus) Human IL-8 (Ala23-Ser99) (Asn98Gly) & (Ser28-Ser99) (Asn98Gly) Accession &Num; P10145 Human Fractalkine Mucin-like Stalk (Phe103-Gln341) Accession &Num; P78423 KQN 6-His tag (C-terminus)
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Gen-Alias 3-10C, AMCF-I, C-X-C motif chemokine 8, CXCL8, CXCL8SCYB8, Emoctakin, GCP1, GCP-1TSG-1, IL8, interleukin 8, K60, LAI, LECT, LUCT, LYNAP, MDNCF, MDNCFb-ENAP, member 8, MONAP, MONAPGCP1, NAF, NAP1, NAP-1NAP1, NCF, Neutrophil-activating protein 1, Protein 3-10C, T cell chemotactic factor, T-cell chemotactic factor, TCF, TSG1
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.