Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-8/CXCL8 (Mucin Stalk Chimera) Protein
Artikelnummer. 18344797
Change view
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Zusammensetzung unitSize
18344797 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS. 25 Mikrogramm
18338737 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 25 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18344797
Marke: R&D Systems™ 968IL025/CF
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human IL-8/CXCL8 (Mucin Stalk Chimera) is derived from NS0. The Recombinant Human IL-8/CXCL8 (Mucin Stalk Chimera) has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Gen-ID (Entrez) 3576
Molekulargewicht 34.8 kDa
Name CXCL8/IL-8 Mucin Stalk Chimera
Menge 25 μg
Quelle Mouse myeloma cell line,NS0-derived human IL-8/CXCL8 protein, (N-terminus) Human IL-8 (Ala23-Ser99) (Asn98Gly) & (Ser28-Ser99) (Asn98Gly) Accession &Num; P10145 Human Fractalkine Mucin-like Stalk (Phe103-Gln341) Accession &Num; P78423 KQN 6-His tag (C-terminus)
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Gen-Alias 3-10C, AMCF-I, C-X-C motif chemokine 8, CXCL8, CXCL8SCYB8, Emoctakin, GCP1, GCP-1TSG-1, IL8, interleukin 8, K60, LAI, LECT, LUCT, LYNAP, MDNCF, MDNCFb-ENAP, member 8, MONAP, MONAPGCP1, NAF, NAP1, NAP-1NAP1, NCF, Neutrophil-activating protein 1, Protein 3-10C, T cell chemotactic factor, T-cell chemotactic factor, TCF, TSG1
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.