Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL1F5 / IL36RN Protein
Artikelnummer. 16062541
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16062541 100 μg 100 Mikrogramm
16072541 10 μg 10 Mikrogramm
16012551 50 μg 50 Mikrogramm
16092541 200 μg 200 Mikrogramm
16002551 500 μg 500 Mikrogramm
16082541 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16062541
Marke: enQuireBio™ QP8080ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL1F5 / IL36RN, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_036407.1
Gen-ID (Entrez) 26525
Name IL1F5 / IL36RN Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol IL36RN
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MVLSGALCFR MKDSALKVLY LHNNQLLAGG LHAGKVIKGE EISVVPNRWL DASLSPVILG VQGGSQCLSC GVGQEPTLTL EPVNIMELYL GAKESKSFTF YRRDMGLTSS FESAAYPGWF LCTVPEADQP VRLTQLPENG GWNAPITDFY FQQCD
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.