Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL1F5 / IL36RN Protein
Artikelnummer. 16082541
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16082541 1 mg 1 Milligramm
16072541 10 μg 10 Mikrogramm
16012551 50 μg 50 Mikrogramm
16062541 100 μg 100 Mikrogramm
16092541 200 μg 200 Mikrogramm
16002551 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Artikelnummer. 16082541
Marke: enQuireBio™ QP8080ec1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL1F5 / IL36RN, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_036407.1
Gen-ID (Entrez) 26525
Name IL1F5 / IL36RN Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol IL36RN
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MVLSGALCFR MKDSALKVLY LHNNQLLAGG LHAGKVIKGE EISVVPNRWL DASLSPVILG VQGGSQCLSC GVGQEPTLTL EPVNIMELYL GAKESKSFTF YRRDMGLTSS FESAAYPGWF LCTVPEADQP VRLTQLPENG GWNAPITDFY FQQCD
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.