Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL7 / Interleukin 7 Protein
Click to view available options
Menge:
10 μg
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_000871.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 3574 |
| Name | IL7 / Interleukin 7 Protein |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | IL7 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |