Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ILDR2 Protein
Artikelnummer. 16030621
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16030621 100 μg 100 Mikrogramm
16040621 10 μg 10 Mikrogramm
16080621 50 μg 50 Mikrogramm
16060621 200 μg 200 Mikrogramm
16070621 500 μg 500 Mikrogramm
16050621 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16030621
Marke: enQuireBio™ QP7756ye100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ILDR2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_955383.1
Gen-ID (Entrez) 387597
Name ILDR2 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol ILDR2
Proteinlänge Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz MDRVLLRWIS LFWLTAMVEG LQVTVPDKKK VAMLFQPTVL RCHFSTSSHQ PAVVQWKFKS YCQDRMGESL GMSSTRAQSL SKRNLEWDPY LDCLDSRRTV RVVASKQGST VTLGDFYRGR EITIVHDADL QIGKLMWGDS GLYYCIITTP DDLEGKNEDS VELLVLGRTG LLADLLPSFA VEIMPE
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.