missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human ILDR2 Protein

Artikelnummer. 16070621
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16070621

Marke: enQuireBio™ QP7756ye500ug

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ILDR2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifica

Zugriffsnummer NP_955383.1
Gen-ID (Entrez) 387597
Name ILDR2 Protein
Menge 500 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol ILDR2
Proteinlänge Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz MDRVLLRWIS LFWLTAMVEG LQVTVPDKKK VAMLFQPTVL RCHFSTSSHQ PAVVQWKFKS YCQDRMGESL GMSSTRAQSL SKRNLEWDPY LDCLDSRRTV RVVASKQGST VTLGDFYRGR EITIVHDADL QIGKLMWGDS GLYYCIITTP DDLEGKNEDS VELLVLGRTG LLADLLPSFA VEIMPE
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato