Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ILDR2 Protein
Artikelnummer. p-7154433
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16040621
Marke: enQuireBio™ QP7756ye10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ILDR2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_955383.1
Gen-ID (Entrez) 387597
Name ILDR2 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol ILDR2
Proteinlänge Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz MDRVLLRWIS LFWLTAMVEG LQVTVPDKKK VAMLFQPTVL RCHFSTSSHQ PAVVQWKFKS YCQDRMGESL GMSSTRAQSL SKRNLEWDPY LDCLDSRRTV RVVASKQGST VTLGDFYRGR EITIVHDADL QIGKLMWGDS GLYYCIITTP DDLEGKNEDS VELLVLGRTG LLADLLPSFA VEIMPE
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.