Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Inositol-trisphosphate 3-kinase B Protein
Artikelnummer. 16071870
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16071870 1 mg 1 Milligramm
16061870 10 μg 10 Mikrogramm
16001880 50 μg 50 Mikrogramm
16051870 100 μg 100 Mikrogramm
16081870 200 μg 200 Mikrogramm
16091870 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Artikelnummer. 16071870
Marke: enQuireBio™ QP6243ec1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Inositol-trisphosphate 3-kinase B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002212.3
Gen-ID (Entrez) 3707
Name Inositol-trisphosphate 3-kinase B Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol ITPKB
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz RVEGGSPTLG LLGGSPSAQP GTGNVEAGIP SGRMLEPLPC WDAAKDLKEP QCPPGDRVGV QPGNSRVWQG TMEKAGLAWT RGTGVQSEGT WESQRQDSDA LPSPELLPQD PDKPFLRKAC SPSNIPAVII TDMGTQEDGA LEETQGSPRG NLPLRKLSSS SASSTGFSSS YEDSEEDISS DPERTLDPNS AFLHTLDQQK PRVSKSWRKI KNMVHWSPFV MSFKKKYPWI QLAGHAGSFK AAANGRILKK HCESEQRCLD RLMVDVLRPF VPAYHGDVVK DGERYNQMDD LLADFDSPCV MDCKMGIRTY LEEELTKARK KPSLRKDMYQ KMIEVDPEAP TEEEKAQRAV TKPRYMQWRE TISSTATLGF RIEGIKKEDG TVNRDFKKTK TREQVTEAFR EFTKGNHNIL IAYRDRLKAI RTTLEVSPFF KCHEVIGSSL LFIHDKKEQA KVWMIDFGKT TPLPEGQTLQ HDVPWQEGNR EDGYLSGLNN LVDILTEMSQ DAPLA
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.