Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Inositol-trisphosphate 3-kinase B Protein
Artikelnummer. p-7152958
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16061870
Marke: enQuireBio™ QP6243ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Inositol-trisphosphate 3-kinase B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002212.3
Gen-ID (Entrez) 3707
Name Inositol-trisphosphate 3-kinase B Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol ITPKB
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz RVEGGSPTLG LLGGSPSAQP GTGNVEAGIP SGRMLEPLPC WDAAKDLKEP QCPPGDRVGV QPGNSRVWQG TMEKAGLAWT RGTGVQSEGT WESQRQDSDA LPSPELLPQD PDKPFLRKAC SPSNIPAVII TDMGTQEDGA LEETQGSPRG NLPLRKLSSS SASSTGFSSS YEDSEEDISS DPERTLDPNS AFLHTLDQQK PRVSKSWRKI KNMVHWSPFV MSFKKKYPWI QLAGHAGSFK AAANGRILKK HCESEQRCLD RLMVDVLRPF VPAYHGDVVK DGERYNQMDD LLADFDSPCV MDCKMGIRTY LEEELTKARK KPSLRKDMYQ KMIEVDPEAP TEEEKAQRAV TKPRYMQWRE TISSTATLGF RIEGIKKEDG TVNRDFKKTK TREQVTEAFR EFTKGNHNIL IAYRDRLKAI RTTLEVSPFF KCHEVIGSSL LFIHDKKEQA KVWMIDFGKT TPLPEGQTLQ HDVPWQEGNR EDGYLSGLNN LVDILTEMSQ DAPLA
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.