Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Integrin alpha-2 Protein
Artikelnummer. 16031830
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16031830
Marke: enQuireBio™ QP6238ye100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Integrin alpha-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002194.2
Gen-ID (Entrez) 3673
Name Integrin alpha-2 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol ITGA2
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz WDAVKNFLEK FVQGLDIGPT KTQVGLIQYA NNPRVVFNLN TYKTKEEMIV ATSQTSQYGG DLTNTFGAIQ YARKYAYSAA SGGRRSATKV MVVVTDGESH DGSMLKAVID QCNHDNILRF GIAVLGYLNR NALDTKNLIK EIKAIASIPT ERYFFNVSDE AALLEKAGTL GEQIFSIE
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.