missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human Integrin alpha V beta 1 Protein

Artikelnummer. 18759728
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
50 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
50 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18759728 50 μg 50 Mikrogramm
18798599 1 mg 1 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18759728

Marke: R&D Systems™ 6579AVB050

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

The Recombinant Human Integrin alpha V beta 1 Protein is derived from CHO. The Recombinant Human Integrin alpha V beta 1 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Gen-ID (Entrez) 3685
Molekulargewicht 115 kDa ( alpha V subunit) and 86 kDa ( beta 1 subunit)
Menge 50 μg
Quelle Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived human Integrin alpha V beta 1 protein, (N-terminus) Human Integrin alpha V (Phe31-Val992) Accession &Num; NP_002201 GGGSGGGSGGGS Acidic Tail HHHHHH Human Integrin beta 1 (Gln21-Asp728) Accession &Num; P05556 GGGSGGGSGGGS Basic Tail (C-terminus)
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin-Konzentration <1.0 EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekonstitution Reconstitute at 500μg/mL in water.
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie Blue Staining.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.