Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Integrin-linked protein kinase Protein
Artikelnummer. p-7155023
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16084121
Marke: enQuireBio™ QP8343ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Integrin-linked protein kinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001014794.1
Gen-ID (Entrez) 3611
Name Integrin-linked protein kinase Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol ILK1
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz MDDIFTQCRE GNAVAVRLWL DNTENDLNQG DDHGFSPLHW ACREGRSAVV EMLIMRGARI NVMNRGDDTP LHLAASHGHR DIVQKLLQYK ADINAVNEHG NVPLHYACFW GQDQVAEDLV ANGALVSICN KYGEMPVDKA KAPLRELLRE RAEKMGQNLN RIPYKDTFWK GTTRTRPRNG TLNKHSGIDF KQLNFLTKLN ENHSGELWKG RWQGNDIVVK VLKVRDWS
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.