Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interferon-induced transmembrane protein 1
Artikelnummer. 16074181
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16074181 100 μg 100 Mikrogramm
16084181 10 μg 10 Mikrogramm
16024191 50 μg 50 Mikrogramm
16004191 200 μg 200 Mikrogramm
16014191 500 μg 500 Mikrogramm
16094181 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16074181
Marke: enQuireBio™ QP8354ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Interferon-induced transmembrane protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003632.3
Gen-ID (Entrez) 8519
Name Interferon-induced transmembrane protein 1
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol IFITM1
Proteinlänge Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MHKEEHEVAV LGPPPSTILP RSTVINIHSE TSVPDH
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.