missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human Kallikrein 3/PSA Protein

Artikelnummer. 18644946 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
5 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
5 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18644946 5 μg 5 Mikrogramm
18604218 500 μg 500 Mikrogramm
18600497 100 μg 100 Mikrogramm
18678566 1 mg 1 Milligramm
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18644946

Marke: Novus Biologicals™ NBP2613805ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) SDS-PAGE
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in 20 mM Tris-HCl, pH 8.0, 150 mM NaCl, 3% Trehalose.
Gen-ID (Entrez) 354
Molekulargewicht MolecularWeight-theroretical: 26.1 kDa
Menge 5 μg
Lagerungsbedingungen Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.)
Endotoxin-Konzentration Less than 0.1 EU/μg of Kallikrein 3/PSA as determined by LAL method.
Gen-Alias APS seminin, EC 3.4.21, EC 3.4.21.77, Gamma-seminoprotein, hK3, kallikrein 3, (prostate specific antigen), Kallikrein-3, kallikrein-related peptidase 3, KLK2A1, P-30 antigen, prostate specific antigen, prostate-specific antigen, PSA, PSA semenogelase, Semenogelase, Seminin
Gensymbol KLK3
Rekonstitution Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.)
Forschungskategorie Cancer, Cellular Markers, Prostate Cancer, Tumor Biomarkers
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%, by SDS-PAGE and HPLC
Protein Kallikrein 3/PSA
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.