Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KCNAB2 Protein
Artikelnummer. 16071930
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16071930
Marke: enQuireBio™ QP6252ec1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) KCNAB2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001186789.1
Gen-ID (Entrez) 8514
Name KCNAB2 Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol KCNAB2
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MYPESTTGSP ARLSLRQTGS PGMIYSTRYG SPKRQLQFYR NLGKSGLRVS CLGLGTWVTF GGQITDEMAE QLMTLAYDNG INLFDTAEVY AAGKAEVVLG NIIKKKGWRR SSLVITTKIF WGGKAETERG LSRKHIIEGL KASLERLQLE YVDVVFANRP DPNTPMEETV RAMTHVINQG MAMYWGTSRW SSMEIMEAYS VARQFNLTPP ICEQAEYHMF QREKVEVQLP ELFHKIGVGA MTWSPLACGI VSGKYDSGIP PYSRASLKGY QWLKDKILSE EGRRQQAKLK ELQAIAERLG CTLPQLAIAW CLRNEGVSSV LLGASNADQL MENIGAIQVL PKLSSSIIHE IDSILGNKPY SKKDYRS
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.