Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KCND1 Protein
Artikelnummer. 16071940
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16071940 100 μg 100 Mikrogramm
16081940 10 μg 10 Mikrogramm
16021950 50 μg 50 Mikrogramm
16001950 200 μg 200 Mikrogramm
16011950 500 μg 500 Mikrogramm
16091940 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16071940
Marke: enQuireBio™ QP6253ye100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) KCND1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_004970.3
Gen-ID (Entrez) 3750
Name KCND1 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol KCND1
Proteinlänge Cytoplasmic Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz NFSRIYHQNQ RADKRRAQQK VRLARIRLAK SGTTNAFLQY KQNGGLEDSG SGEEQALCVR NRSAFEQQHH HLLHCLEKTT CHEFTDELTF SEALGAVSPG GRTSRSTSVS SQPVGPGSLL SSCCPRRAKR RAIRLANSTA SVSRGSMQEL DMLAGLRRSH APQSRSSLNA KPHDSLDLNC DSRDFVAAII SIPTPPANTP DESQPSSPGG GGRAGSTLRN SSLGTPCLFP ETVKISSL
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.