Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KCND2 Protein
Artikelnummer. p-7155653
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16087871 10 μg 10 Mikrogramm
16027881 50 μg 50 Mikrogramm
16077871 100 μg 100 Mikrogramm
16007881 200 μg 200 Mikrogramm
16017881 500 μg 500 Mikrogramm
16097871 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16087871
Marke: enQuireBio™ QP9228ye10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) KCND2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_036413.1
Gen-ID (Entrez) 3751
Name KCND2 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol KCND2
Proteinlänge Cytoplasmic Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz VSNFSRIYHQ NQRADKRRAQ KKARLARIRA AKSGSANAYM QSKRNGLLSN QLQSSEDEQA FVSKSGSSFE TQHHHLLHCL EKTTNHEFVD EQVFEESCME VATVNRPSSH SPSLSSQQGV TSTCCSRRHK KTFRIPNANV SGSHQGSIQE LSTIQIRCVE RTPLSNSRSS LNAKMEECVK LNCEQPYVTT AIISIPTPPV TTPEGDDRPE SPEYSGGNIV RVSAL
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.