Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KCND2 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_036413.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 3751 |
| Name | KCND2 Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | KCND2 |
| Proteinlänge | Cytoplasmic Domain |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |