Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KIAA0101 / p15 / PAF Protein
Artikelnummer. p-7152980
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16082000 10 μg 10 Mikrogramm
16022010 50 μg 50 Mikrogramm
16072000 100 μg 100 Mikrogramm
16002010 200 μg 200 Mikrogramm
16012010 500 μg 500 Mikrogramm
16092000 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16082000
Marke: enQuireBio™ QP6261ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) KIAA0101 / p15 / PAF, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001025160.1
Gen-ID (Entrez) 9768
Name KIAA0101 / p15 / PAF Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol KIAA0101
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MVRTKADSVP GTYRKVVAAR APRKVLGSST SATNSTSVSS RKAENKYAGG NPVCVRPTPK WQKGIGEFFR LSPKDSEKEN QIPEEAGSSG LGKAKRKACP LQPDHTNDEK E
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.