Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Kinesin light chain 3 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_803136.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 147700 |
| Name | Kinesin light chain 3 Protein |
| Menge | 500 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | KLC3 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |