Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Kita-kyushu lung cancer antigen 1 Protein
Artikelnummer. 16000161
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Artikelnummer. 16000161
Marke: enQuireBio™ QP7682ma20ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Kita-kyushu lung cancer antigen 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001017978.1
Gen-ID (Entrez) 203413
Name Kita-kyushu lung cancer antigen 1 Protein
Menge 20 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol CT83
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Mammal
Proteinmarkierung His
Sequenz MNFYLLLASS ILCALIVFWK YRRFQRNTGE MSSNSTALAL VRPSSSGLIN SNTDNNLAVY DLSRDILNNF PHSIARQKRI LVNLSMVENK LVELEHTLLS KGFRGASPHR KST
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.