missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Kita-kyushu lung cancer antigen 1 Protein

Artikelnummer. 16090151
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16090151

Marke: enQuireBio™ QP7682ma100ug

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Kita-kyushu lung cancer antigen 1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001017978.1
Gen-ID (Entrez) 203413
Name Kita-kyushu lung cancer antigen 1 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol CT83
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Mammal
Proteinmarkierung His
Sequenz MNFYLLLASS ILCALIVFWK YRRFQRNTGE MSSNSTALAL VRPSSSGLIN SNTDNNLAVY DLSRDILNNF PHSIARQKRI LVNLSMVENK LVELEHTLLS KGFRGASPHR KST
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt