missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human KLK7 / PRSS6 Protein

Artikelnummer. 16072050
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16072050

Marke: enQuireBio™ QP6267ec1mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) KLK7 / PRSS6, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001193982.1
Gen-ID (Entrez) 5650
Name KLK7 / PRSS6 Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol KLK7
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz DKIIDGAPCA RGSHPWQVAL LSGNQLHCGG VLVNERWVLT AAHCKMNEYT VHLGSDTLGD RRAQRIKASK SFRHPGYSTQ THVNDLMLVK LNSQARLSSM VKKVRLPSRC EPPGTTCTVS GWGTTTSPDV TFPSDLMCVD VKLISPQDCT KVYKDLLENS MLCAGIPDSK KNACNGDSGG PLVCRGTLQG LVSWGTFPCG QPNDPGVYTQ VCKFTKWIND TMKKHR
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt