Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Kynurenine 3-monooxygenase Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_003670.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 8564 |
| Name | Kynurenine 3-monooxygenase Protein |
| Menge | 1 mg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | KMO |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |